Learn More
HDAC-IN-3, MedChemExpress
Código de producto. 16491859
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16491859 1 mg 1 miligramo
16487898 10 mg 10 miligramos
16453847 50 mg 50 miligramos
16427716 100 mg 100 miligramos
16420368 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 16491859 Supplier Medchem Express Supplier No. HY19772
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
This item is not returnable. View return policy
MedChemExpress HDAC-IN-3 is a histone deacetylase (HDAC) inhibitor, extracted from patent WO/2008040934 A1.
HDAC-IN-3 is a histone deacetylase (HDAC) inhibitor, extracted from patent WO/2008040934 A1.
Specifications
Nombre del producto químico o material HDAC-IN-3
Forma física Solid
CAS 1018673-42-1
Color Earth Yellow
Cantidad 1 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H33N3O4
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (123.91 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C([C@@H](NCC1=CN=C(CCC(NO)=O)C=C1)C2CCCCC2)OC3CCCC3
Peso molecular (g/mol) 403.52
Formula Weight (peso de la fórmula) 403.52
Porcentaje de pureza 99.41%