Learn More
Digi-Sense Miniconector de sonda atornillable tipo T, con conexión a tierra, recto, cable de fibra/blindado de acero inoxidable 304
Código de producto. 11725049 Tienda Cole-Parmer Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Certificaciones/conformidad:
ANSI
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Certificaciones/conformidad Tamaño de la unidad
11725049 ANSI cada uno
1 options
Código de producto. 11725049 Proveedor Digi-Sense N.º de proveedor 0850085
Fecha estimada de envoi: 19-02-2027
Miniconector de sonda atornillable tipo T de alta resistencia para instalación a largo plazo.
  • Cada sonda viene con una arandela atornillada de 0,62 in OD y 0,28 in Identificación para una instalación rápida y sencilla.
  • Una vez instalado, el diseño robusto permite lecturas continuas a largo plazo.
  • Esta sonda no se recomienda para condiciones húmedas o mojadas.
  • Tiempo de respuesta: 3 segundos o más.
  • Cada sonda viene con un código de color. ANSI mini conector: tipo J-negro, tipo K-amarillo, tipo T-azul y tipo E-violeta.
  • Los diseños personalizados o los cambios en este producto están disponibles bajo pedido.
  • Nota: el rango de temperatura es solo para la punta de la sonda.
  • El material del asa puede verse afectado si la sonda tiene una clasificación superior a la del asa en función del tiempo de exposición, la aplicación y el material del asa.
  • Los mangos de ABS están clasificados para 220 °F (104 °C).
  • Los mangos de PVC están clasificados para 200 °F (93 °C).
  • Los mangos de acero inoxidable tienen una clasificación de 450 °F (232 °C).
  • Los mini conectores están clasificados para 392 °F (200 °C).
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ANSI
Temperatura (métrico) De -200 °C a +260 °C
Tipo Sonda de termopar
Material Acero inoxidable 304
máx. (imperial) -328 °F a +500 °F
Longitud (imperial) 5 ft.
Longitud (métrico) 103,04 m