Learn More
Molecular Probes™ HCS NuclearMask™ Stains
Código de producto. 10726885
Change view
Click to view available options
Color:
Azul
Rojo
Rojo lejano, rojo oscuro
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color unitSize
10726885 Azul cada uno
10535874 Rojo cada uno
10338584 Rojo lejano, rojo oscuro cada uno
3 options
Código de producto. 10726885
Marca: Molecular Probes™ H10325
Easily identify cell nuclei and other features of interest during high-content screening (HCS) assays with the versatile HCS NuclearMask Blue, Red, and Deep Red stains, which can be used with live and fixed cells and in multiparametric analyses.
Easily identify cell nuclei in high-content screening (HCS) assays with the versatile HCS NuclearMask Blue, Red, and Deep Red stains, which survive standard formaldehyde-based fixation and detergent-based permeabilization methods and can be applied to live and fixed cells. Because their dyes are easily discriminated from other fluorophores, the HCS NuclearMask stains can be used in multiparametric analyses. They can also label the entire cell (i.e., cytoplasm and nucleus) and provide an accurate backdrop against which to assess the features of interest.
El versátil colorante azul HCS NuclearMask™ (H10325) se puede utilizar para medir el contenido de ADN y realizar la demarcación celular con células fijas de formaldehído en plataformas de análisis e imágenes de alto contenido (HCS). Con un máximo de excitación⁄emisión de 355⁄460 nm cuando se une al ADN, permite discriminar fácilmente de fluoróforos de longitud de onda visible y de infrarrojo cercano para su uso en análisis multiparamétricos. Si desea llevar a cabo la coloración celular total, los colorantes HCS CellMask™ marca toda la célula (citoplasma y núcleo) y proporcionan un contexto preciso en el que se pueden evaluar las características de interés. Los colorantes HCS CellMask™ están disponibles en una selección de colores para la flexibilidad de multiplexado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Azul
Contenido y almacenamiento 65 μl de concentrado 2000X con material suficiente para teñir un total de 10 microplacas de 96 pocillos. Almacenar a una temperatura de entre 2 °C y 6 °C y proteger de la luz.
Intervalo de longitud de onda de excitación 350⁄451
Para utilizar con (equipo) Instrumentos de alto contenido
Cantidad 65 μl
Método de detección Fluorescente
Descripción HCS NuclearMask™ Blue Stain
Emisión Visible
Línea de productos Molecular Probes
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Tipo de etiqueta Fluorescent Dye
Tipo de producto tinción, colorante, teñir...
SubCellular Localization Nucleicos, ácidos nucleicos, Nucleus
Mostrar más Mostrar menos
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso diagnóstico o terapéutico en humanos ni en animales.