Learn More
Invitrogen™ HCS CellMask™ Stains
Descripción
Includes
Un conjunto de viales, que proporcionan material suficiente para la tinción de un total de diez microplacas de 96 pocillos. Se suministra suficiente reactivo para realizar diez placas de 96 pocillos.
Identify entire cells (cytoplasm and nucleus) during high-content screening (HCS) assays with the versatile HCS CellMask Red, CellMask Orange, CellMask Green, CellMask Blue, CellMask Deep Red, and CellMask Near-IR stains, which are fluorophores that can be used immediately after fixation and permeabilization, or after antibody labeling. They are available in a variety of colors for multiplexing protocols.
Las tinciones de HCS CellMask se pueden aplicar a las células inmediatamente después de la fijación o en el último paso de los protocolos de multiplexing, y son compatibles con los protocolos de permeabilización celular a base de detergente. Si solo se desea la tinción nuclear, las tinciones HCS NuclearMask se pueden usar para medir el contenido de ADN y para permitir una demarcación celular sólida. Las tinciones de HCS NuclearMask también están disponibles en una elección de colores para ofrecer flexibilidad de multiplexación.
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Verde |
| Contenido y almacenamiento | Incluye 1 juego de viales, que proporciona suficiente material para teñir un total de diez microplacas de 96 pocillos Almacenar a ≤ -20 °C, disecar y proteger de la luz. |
| Intervalo de longitud de onda de excitación | 493/516 |
| Para utilizar con (equipo) | Instrumentos de alto contenido |
| Cantidad | 1 juego |
| Método de detección | Fluorescente |
| Descripción | Tinción HCS CellMask™ Green |
| Emisión | Visible |
| Línea de productos | CellMask |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- HCS CellMask Green Stain
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P363-Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contém: 1H-Pyrrole-2,5-dione
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso diagnóstico o terapéutico en humanos ni en animales.