Learn More
Invitrogen™ HCS CellMask™ Stains
Código de producto. 10033484
Cambiar vista
Click to view available options
Descripción:
Tinción HCS CellMask™ Deep Red
Tinción HCS CellMask™ Green
Tinción HCS CellMask™ Orange
Tinción cercana a IR HCS CellMask™
Tinción HCS CellMask Blue
Tinción HCS CellMask™ Red
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Descripción Tamaño de la unidad
10033484 Tinción HCS CellMask™ Orange cada uno
10555854 Tinción HCS CellMask Blue cada uno
10266984 Tinción HCS CellMask™ Green cada uno
16481821 Tinción cercana a IR HCS CellMask™ 1 set
10615695 Tinción HCS CellMask™ Red cada uno
10707065 Tinción HCS CellMask™ Deep Red cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 10033484 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor H32713
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Easily visualize entire cells or individual cell structures during high-content screening (HCS) assays with HCS CellMask stains, which are available in a variety of colors for multiplexing flexibility and can be used immediately after fixation and permeabilization, or after antibody labeling.
Identify entire cells (cytoplasm and nucleus) during high-content screening (HCS) assays with the versatile HCS CellMask Red, CellMask Orange, CellMask Green, CellMask Blue, CellMask Deep Red, and CellMask Near-IR stains, which are fluorophores that can be used immediately after fixation and permeabilization, or after antibody labeling. They are available in a variety of colors for multiplexing protocols.
El versátil HCS CellMask Red, CellMask Orange, CellMask Green, CellMask Blue, CellMask Deep Red y las tinciones CellMask Near-IR son herramientas de delineación celular para plataformas de detección de alto contenido (HCS), etiquetan toda la célula (citoplasma y núcleo) y proporcionan un fondo exacto en el que se puedan evaluar las características de interés. Las tinciones HCS CellMask Red y Blue sustituyen a la tinción citoplasmática/nuclear HCS CellMask Red (n.º de cat. H32711) y tinciones citoplasmáticas/nucleares HCS CellMask Blue (n.º de cat. H34558), respectivamente.
Las tinciones de HCS CellMask se pueden aplicar a las células inmediatamente después de la fijación o en el último paso de los protocolos de multiplexing, y son compatibles con los protocolos de permeabilización celular a base de detergente. Si solo se desea la tinción nuclear, las tinciones HCS NuclearMask se pueden usar para medir el contenido de ADN y para permitir una demarcación celular sólida. Las tinciones de HCS NuclearMask también están disponibles en una elección de colores para ofrecer flexibilidad de multiplexación.
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Naranja
Contenido y almacenamiento Incluye 1 juego de viales, que proporciona suficiente material para teñir un total de diez microplacas de 96 pocillos
Almacenar a ≤ -20 °C, disecar y proteger de la luz.
Intervalo de longitud de onda de excitación 556/572
Para utilizar con (equipo) Instrumentos de alto contenido
Cantidad 1 juego
Método de detección Fluorescente
Descripción Tinción HCS CellMask™ Orange
Emisión Visible
Línea de productos CellMask
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Tipo de etiqueta Colorante fluorescente
Tipo de producto Tinción
Sub Cellular Localization Núcleo, citoplasma y citosol, Cytosol, Nucleus