Learn More
R&D Systems™ HCoV-NL63 Nucleocapsid (YP_003771.1) VersaClone cDNA
Especificaciones
Especificaciones
| génica | Nucleocapsid |
| Número de acceso | YP_003771.1 |
| Concentración | 10 μg at 0.2 μg/μL |
| Formulación | cDNA is provided in 10 mM Tris-Cl, pH 8.5 |
| Tipo de inserto | 1147 bp |
| Contenido y almacenamiento | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Especie | HCoV-NL63 |
| Cantidad | 10 μg |