Learn More
α-HCH 100 μg/ml en acetona, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30309082
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30309082 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30309082 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREGA09010365AC
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material alpha-HCH
CAS 319-84-6
Nombres de analitos o componentes alpha-HCH
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C6 H6 Cl6
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo (1α,2α,3β,4α,5β,6β)-1,2,3,4,5,6-Hexachlorocyclohexane, (±)-α-HCH, (±)-α-Hexachlorocyclohexane, α-1,2,3,4,5,6-Hexachlorocyclohexane, α-666, α-BHC, α-Benzenehexachloride, α-Benzohexachloride, α-HCH, α-Hexachloran, α-Hexachlorane, α-Hexachlorcyclohexane, α-Hexachlorocyclohexane, α-Lindane
Fórmula InChI InChI=1S/C6H6Cl6/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h1-6H/t1-,2-,3-,4-,5+,6+/m0/s1
SMILES Cl[C@@H]1[C@@H](Cl)[C@@H](Cl)[C@H](Cl)[C@H](Cl)[C@H]1Cl
Nombre IUPAC 1,2,3,4,5,6-hexaclorociclohexano
Solvent or Matrix Acetone
Peso molecular (g/mol) 290.83
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 287.8601 g/mol