Learn More
MedChemExpress HCGRP-(8-37)
Especificaciones
Especificaciones
| Pureza | 98.0% |
| CAS | 119911-68-1 |
| Contenido y almacenamiento | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Para utilizar con (aplicación) | COVID-19-immunoregulation |
| Peso molecular | 3125.59 g/mol |
| Tipo de producto | Peptides |
| Cantidad | 1 mg |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Solubilidad | H2O : ≥ 20 mg/mL (6.40 mM) |
| Sinónimo | Human α-CGRP (8-37) |