Learn More
Taylor Wharton™ Sistema crioalmacenamiento de alta capacidad HC35
Description
- Gran capacidad de almacenamiento.
- Nueva construcción robusta: cuerpo de aluminio de alta resistencia acanalado, diseño de tubo de cuello de gran calidad y pintura más duradera.
- Sistema de almacenamiento versátil: práctico anillo de ubicación del índice del recipiente y cruceta interna cónica.
- El rendimiento de vacío superior con un aislamiento eficiente proporciona tiempos de retención máximos.
- Seguridad: la alarma de nivel bajo opcional está disponible con capacidad de monitor remoto.
- Movilidad: las bases con ruedas están disponibles para todos los modelos
Specifications
Specifications
| Altura exterior (métrico) | 681 mm |
| Incluye | 10 botes, 67 x 279 mm |
| Peso (métrico) | 17,7/46 kg (vacío/lleno) |
| Anchura exterior (métrico) | 478 mm |
| Capacidad (métrico) | 35 L |
| Admite | Viales (1020 x 2 mL) |