Learn More
Hamilton™ Columna para HPLC de separación de oligoacáridos del ácido sulfónico/PSDVB H-75 Hamilton™, 9 μm, 7,8 mm x 100 mm
Descripción
- El 8 % del HC-75 entrecuzado utiliza el intercambio de ligando como mecanismo principal de separación
- Proporciona una selectividad única para separar distintos tipos de lso analitos cargados que se basan en la electronegatividad hacia el contraión
- Los oligómeros de carbohidrato más altos son los primeros en elutar, mientras que los disacáridos y los monosacáridos más pequeños eluyen más tarde
Especificaciones
Especificaciones
| Formato de columna | Columna de análisis |
| Diámetro (métrico) | 7,8 mm |
| Longitud (métrico) | 100 mm |
| Presión máxima | 400 psi (28 bar) |
| Tamaño de partículas | 9 μm |
| pH | De 1 a 13 |
| Tamaño de poro | Tipo de gel |
| Cantidad | 1/paq. |
| Temperatura | 25°C a 90°C |
| Tipo USP | L34 |
| Mostrar más |