Learn More
HC-070, MedChemExpress
Código de producto. 16453166
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16453166 25 mg 25 miligramos
16444618 10 mg 10 miligramos
16440917 50 mg 50 miligramos
16415466 100 mg 100 miligramos
16407337 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16453166 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY112302
MedChemExpress HC-070 is an antagonist of TRPC4/TRPC5, with IC50s of 9.3 nM and 46 nM for hTRPC5 and hTRPC4 in cells, respectively.
HC-070 is an antagonist of TRPC4/TRPC5, with IC50s of 9.3 nM and 46 nM for hTRPC5 and hTRPC4 in cells, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material HC-070
CAS 1628291-95-1
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H20Cl2N4O4
Cantidad 25 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 62.5 mg/mL (131.49 mM)
SMILES O=C(N1CCCO)N(C)C2=C(N(CC3=CC=C(Cl)C=C3)C(OC4=CC=CC(Cl)=C4)=N2)C1=O
Peso molecular (g/mol) 475.32
Formula Weight (peso de la fórmula) 475.32
Porcentaje de pureza 98.39%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation