Learn More
HC-067047, MedChemExpress
Código de producto. 16499496
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16499496 50 mg 50 miligramos
16492536 25 mg 25 miligramos
16465587 5 mg 5 miligramos
16444256 100 mg 100 miligramos
16422848 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16499496 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY100208
MedChemExpress HC-067047 is a potent and selective TRPV4 antagonist and reversibly inhibits currents through the human, rat, and mouse TRPV4 orthologs with IC50 values of 48 nM, 133 nM, and 17 nM, respectively.
HC-067047 is a potent and selective TRPV4 antagonist and reversibly inhibits currents through the human, rat, and mouse TRPV4 orthologs with IC50 values of 48 nM, 133 nM, and 17 nM, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material HC-067047
CAS 883031-03-6
Color Light Nude
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C26H28F3N3O2
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (106.04 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=C(C)N(CCCN2CCOCC2)C(C3=CC=CC=C3)=C1)NC4=CC=CC(C(F)(F)F)=C4
Peso molecular (g/mol) 471.51
Formula Weight (peso de la fórmula) 471.51
Porcentaje de pureza 99.36%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death