Learn More
HC-056456, MedChemExpress
Código de producto. 16490977
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16490977 50 mg 50 miligramos
16457407 5 mg 5 miligramos
16435526 100 mg 100 miligramos
16404698 10 mg 10 miligramos
16403206 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16490977 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY112729
MedChemExpress HC-056456 is an effective but not perfectly-selective blocker of CatSper channels. The [Na+]i rise is slowed by HC-056456 (IC50∼3 μM).
HC-056456 is an effective but not perfectly-selective blocker of CatSper channels. The [Na+]i rise is slowed by HC-056456 (IC50∼3 μM).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material HC-056456
Forma física Powder
CAS 7733-96-2
Color Off-White
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C12H6N2O4S2
Sinónimo 3,4-Bis(2-thienoyl)-1,2,5-oxadiazole-N-oxide
Información de solubilidad DMSO : ≥ 150 mg/mL (489.68 mM)
SMILES [O-][N+]1=C(C(C2=CC=CS2)=O)C(C(C3=CC=CS3)=O)=NO1
Peso molecular (g/mol) 306.32
Formula Weight (peso de la fórmula) 306.32
Porcentaje de pureza 98.0%