Learn More
HC 030031, TRC
Código de producto. 30392088
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30392088 10 mg -
30406147 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30392088 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH11500010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 349085-38-7
Fórmula molecular C18 H21 N5 O3
Peso molecular (g/mol) 355.39
Sinónimo 1,2,3,6-Tetrahydro-1,3-dimethyl-N-[4-(1-methylethyl)phenyl]-2,6-dioxo-7H-purine-7-acetamide
Nombre IUPAC 2-(1,3-dimetil-2,6-dioxopurina-7-il)-N-(4-propan-2-ilfenil)acetamida
SMILES CC(C)c1ccc(NC(=O)Cn2cnc3N(C)C(=O)N(C)C(=O)c23)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material HC 030031
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H21N5O3/c1-11(2)12-5-7-13(8-6-12)20-14(24)9-23-10-19-16-15(23)17(25)22(4)18(26)21(16)3/h5-8,10-11H,9H2,1-4H3,(H,20,24)
Formula Weight (peso de la fórmula) 355.1644