Learn More
HC-030031, MedChemExpress
Código de producto. 16486298
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
16486298 10 mg 10 miligramos
16472417 50 mg 50 miligramos
16466626 100 mg 100 miligramos
3 options
Código de producto. 16486298
Marca: Medchem Express HY15064
MedChemExpress HC-030031 is a potent and selective TRPA1 inhibitor, which antagonizes AITC- and formalin-evoked calcium influx with IC50s of 6.2±0.2 and 5.3±0.2 μM, respectively.
HC-030031 is a potent and selective TRPA1 inhibitor, which antagonizes AITC- and formalin-evoked calcium influx with IC50s of 6.2±0.2 and 5.3±0.2 μM, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material HC-030031
CAS 349085-38-7
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H21N5O3
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 25 mg/mL (70.35 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C2=C(N=CN2CC(NC3=CC=C(C(C)C)C=C3)=O)N(C)C(N1C)=O
Peso molecular (g/mol) 355.39
Formula Weight (peso de la fórmula) 355.39
Porcentaje de pureza 95.91%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation