Learn More
Tocris Bioscience™ HBX 41108
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18055192
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
18055192 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 18055192 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 4285/10
Selective USP7 inhibitor
Inhibitor of ubiquitin-specific protease (USP) 7 activity (IC50 = 424 nM). Displays uncompetitive inhibition. Also inhibits USP7-mediated p53 deubiquitination (IC50 = 0.8 μM). Stabilizes p53 and inhibits cancer cell growth; induces p53-dependent apoptosis in p53 wild type and null isogenic cancer cell lines.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material HBX 41108
CAS 924296-39-9
Cantidad 10 mg
Fórmula molecular C13H3ClN4O
Formula Weight (peso de la fórmula) 266.64
Pureza >98%
Peso molecular 266.64