Learn More
HBX 19818, MedChemExpress
Código de producto. 16467356
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16467356 100 mg 100 miligramos
16459857 5 mg 5 miligramos
16447388 10 mg 10 miligramos
16443417 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16467356 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY17540
MedChemExpress HBX 19818 is a specific inhibitor of ubiquitin-specific protease 7 (USP7), with an IC50 of 28.1 μM.
HBX 19818 is a specific inhibitor of ubiquitin-specific protease 7 (USP7), with an IC50 of 28.1 μM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material HBX 19818
Forma física Solid
CAS 1426944-49-1
Color Amarillo claro
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C25H28ClN3O
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Información de solubilidad DMSO : 20 mg/mL (47.40 mM; Need ultrasonic)
SMILES CN(CCCNC(C1=CC=C(N=C(CCCC2)C2=C3Cl)C3=C1)=O)CC4=CC=CC=C4
Peso molecular (g/mol) 421.96
Formula Weight (peso de la fórmula) 421.96
Porcentaje de pureza 98.39%