Learn More
Horst™ Cinta calefactora modelo HBST
Código de producto. 10751753
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
1 m
2 m
3 m
4 m
5 m
10 m
Tamaño de la unidad:
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
10751753 5 m cada uno
10501742 10 m cada uno
10057071 1 m cada uno
10699802 2 m cada uno
10590392 3 m cada uno
10077081 4 m cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 10751753 Proveedor Horst™ N.º de proveedor 20705
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    355.00€
    221.00€ / paquete de 1
    Ahorro 134.00€
    37% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 05-10-2026
Especificaciones
Dimensiones (L x An) 5 lm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 5 lm
Longitud (métrico) 5 m
Requisitos eléctricos ∼Tensión de 230 V
Modelo HBST
Tipo de producto Cinta de calefacción