Learn More
Gibco™ HBSS sin calcio ni magnesio
GREENER_CHOICE
Código de producto. 11580466
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
10 x 500 mL
20 x 100 mL
Tamaño de la unidad:
1 set
100 ml
500 ml
paquete de 20
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11580466 100 mL 100 ml
11590466 500 mL 500 ml
11510476 20 x 100 mL paquete de 20
11500476 10 x 500 mL 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11580466 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor 14170070
Edge
HBSS sin calcio ni magnesio
La solución salina equilibrada de Hanks (HBSS) se utiliza para diversas aplicaciones de cultivos celulares, como el lavado de células antes de la disociación, el transporte de células o tejido, la dilución de células para el recuento y la preparación de reactivos. Es necesario realizar formulaciones sin calcio ni magnesio para enjuagar los quelantes del cultivo antes de la disociación celular. Ofrecemos una gran variedad de formulaciones de HBSS Gibco™ para una amplia gama de aplicaciones de cultivos celulares. Busque la formulación correcta con la herramienta de selección de medios.
Uso previsto del producto
Para diagnóstico in vitro. PRECAUCIÓN: no está indicado para uso terapéutico en humanos ni en animales. Los usos que vayan más allá del uso previsto podrían infringir la legislación local.
Sistema de fabricación y calidad conforme con las buenas prácticas de fabricación actuales
El HBSS Gibco™ se fabrica en unas instalaciones conformes con las buenas prácticas de fabricación actuales situadas en Paisley, Escocia (Reino Unido). Las instalaciones están registradas en la Agencia estadounidense de alimentos y medicamentos (FDA) como fabricante de dispositivos médicos y están certificadas según la norma ISO 13485. Para la continuidad de la cadena de suministro, ofrecemos un producto de HBSS Gibco™ idéntico fabricado en nuestras instalaciones de Grand Island (EE. UU.) (14170-120). Estas instalaciones están registradas en la FDA como fabricante de dispositivos médicos y están certificadas según la norma ISO 13485.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Normas ISO 13485, FDA
Contenido y almacenamiento De 15 a 30 °C
Descripción Solución salina equilibrada de Hanks, 100 ml, líquida, concentración 1X, pH de 7,0 a 7,4, con glucosa, bicarbonato sódico, rojo fenol, 36 meses de vida útil, para el cultivo de células de mamífero
Concentración 1 X
Formulario Líquido
Tipo de producto Solución salina equilibrada de Hanks
Con aditivos Glucosa, Bicarbonato sódico, Rojo de fenol
Sin aditivos Sin calcio, Sin magnesio
Para utilizar con (aplicación) Cultivo de células de mamífero
pH Desde 7,0 hasta 7,4
Cantidad 100 mL
Estado normativo Para uso diagnóstico in vitro