Learn More
Gibco™ HBSS, con calcioy magnesio; sin rojo fenol
Código de producto. 11550456 Tienda Gibco Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
10 x 500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
paquete de 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11550456 500 mL 500 ml
11560456 10 x 500 mL paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11550456 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor 14025050
 Artículo restringido
En stock
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
HBSS sin calcio ni magnesio Sin rojo fenol
La solución salina equilibrada de Hanks (HBSS) se utiliza para diversas aplicaciones de cultivos celulares, como el lavado de células antes de la disociación, el transporte de células o tejido, la dilución de células para el recuento y la preparación de reactivos. Las formulaciones con calcio y magnesio se utilizan generalmente como medios de transporte o para la preparación de reactivos. Ofrecemos una gran variedad de formulaciones de HBSS Gibco™ para una amplia gama de aplicaciones de cultivos celulares. Busque la formulación adecuada mediante la herramienta de selección de medios.
Uso previsto del producto
Para diagnóstico in vitro. PRECAUCIÓN: no está indicado para uso terapéutico en humanos ni en animales. Los usos que vayan más allá del uso previsto podrían infringir la legislación local.
Sistema de fabricación y calidad conforme con las buenas prácticas de fabricación actuales
El HBSS Gibco™ se fabrica en unas instalaciones conformes con las buenas prácticas de fabricación actuales situadas en Paisley, Escocia (Reino Unido). Las instalaciones están registradas en la Agencia estadounidense de alimentos y medicamentos (FDA) como fabricante de dispositivos médicos y están certificadas según la norma ISO 13485. Para la continuidad de la cadena de suministro, ofrecemos un producto de HBSS Gibco™ idéntico realizado en nuestras instalaciones de Grand Island (EE. UU.) (14025-134). Estas instalaciones están registradas en la FDA como fabricante de dispositivos médicos y están certificadas según la norma ISO 13485.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certificaciones/conformidad Normas ISO 13485, FDA
Contenido y almacenamiento Conservar entre 15 –y 30 °C
Descripción Solución salina equilibrada de Hanks, 500 ml, líquida, concentración 1X, pH de 7,0 a 7,4, con calcio, magnesio, glucosa, bicarbonato sódico, 36 meses de vida útil, para cultivo de células de mamífero
Concentración 1 X
Formulario Líquido
Tipo de producto Solución salina equilibrada de Hanks
Con aditivos Calcio, Magnesio, Glucosa, Bicarbonato sódico
Sin aditivos Sin rojo fenol
Para utilizar con (aplicación) Cultivo de células de mamífero
pH Desde 6,7 hasta 7,8
Cantidad 500 mL
Estado normativo Para uso diagnóstico in vitro
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.