Learn More
Gibco™ HBSS, calcio, magnesio
Código de producto. 11560616 Tienda Gibco Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
10 x 500 mL
20 x 100 mL
Tamaño de la unidad:
1 set
100 ml
2000 ml
500 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11560616 500 mL 500 ml
11550616 100 mL 100 ml
11580616 20 x 100 mL 2000 ml
11570616 10 x 500 mL 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11560616 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor 24020091
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
HBSS, calcio, magnesio
La solución salina equilibrada de Hanks (HBSS) se utiliza para diversas aplicaciones de cultivos celulares, como el lavado de células antes de la disociación, el transporte de células o tejido, la dilución de células para el recuento y la preparación de reactivos. Las formulaciones con calcio y magnesio se utilizan generalmente como medios de transporte o para la preparación de reactivos. Ofrecemos una gran variedad de formulaciones de HBSS Gibco™ para una amplia gama de aplicaciones de cultivos celulares. Busque la formulación adecuada mediante la herramienta de selección de medios.
Uso previsto del producto
Para diagnóstico in vitro. PRECAUCIÓN: no está indicado para uso terapéutico en humanos ni en animales. Los usos que vayan más allá del uso previsto podrían infringir la legislación local.
Sistema de fabricación y calidad conforme con las buenas prácticas de fabricación actuales
El HBSS Gibco™ se fabrica en unas instalaciones conformes con las buenas prácticas de fabricación actuales situadas en Paisley, Escocia (Reino Unido). Las instalaciones están registradas en la Agencia estadounidense de alimentos y medicamentos (FDA) como fabricante de dispositivos médicos y están certificadas según la norma ISO 13485. Para la continuidad de la cadena de suministro, ofrecemos un producto de HBSS Gibco™ idéntico fabricado en nuestras instalaciones de Grand Island (EE. UU.) (24020-117). Estas instalaciones están registradas en la FDA como fabricante de dispositivos médicos y están certificadas según la norma ISO 13485.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Normas ISO 13485, FDA
Contenido y almacenamiento De 15 a 30 °C
Descripción Solución salina equilibrada de Hanks, 500 ml, líquida, concentración 1X, pH de 7,0 a 7,4, con glucosa, calcio, magnesio, bicarbonato sódico, rojo de fenol, 36 meses de vida útil, para el cultivo de células de mamíferos
Concentración 1 X
Formulario Líquido
Tipo de producto Solución salina equilibrada de Hanks
Con aditivos Glucosa, Calcio, Magnesio, Bicarbonato sódico, Rojo de fenol
Para utilizar con (aplicación) Cultivo de células de mamífero
pH Desde 7,0 hasta 7,4
Cantidad 500 mL
Estado normativo Para uso diagnóstico in vitro