Learn More
Gibco™ HBSS (10X), calcio, magnesio, rojo fenol
GREENER_CHOICE
Código de producto. 11510466
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
10 x 500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
5000 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11510466 500 mL 500 ml
11520466 10 x 500 mL 5000 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11510466 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor 14060040
Edge
HBSS (10X), calcio, magnesio, rojo fenol
La solución salina equilibrada de Hanks (HBSS) se utiliza para diversas aplicaciones de cultivos celulares, como el lavado de células antes de la disociación, el transporte de células o tejido, la dilución de células para el recuento y la preparación de reactivos. Las formulaciones con calcio y magnesio se utilizan generalmente como medios de transporte o para la preparación de reactivos. Ofrecemos una gran variedad de formulaciones de HBSS Gibco™ para una amplia gama de aplicaciones de cultivos celulares. Busque la formulación adecuada mediante la herramienta de selección de medios.
Uso previsto del producto
Para diagnóstico in vitro. PRECAUCIÓN: no está indicado para uso terapéutico en humanos ni en animales. Los usos que vayan más allá del uso previsto podrían infringir la legislación local.
Sistema de fabricación y calidad conforme con las buenas prácticas de fabricación actuales
El HBSS Gibco™ se fabrica en unas instalaciones conformes con las buenas prácticas de fabricación actuales situadas en Paisley, Escocia (Reino Unido). La instalación está registrada en la FDA como fabricante de dispositivos médicos y está certificada según la norma ISO 13485.
Las formas concentradas de HBSS Gibco™ requieren ajuste de pH y filtración en el momento de la preparación (consulte protocolo para obtener más detalles).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Normas ISO 13485, FDA
Contenido y almacenamiento De 15 a 30 °C
Descripción Solución salina equilibrada de Hanks, 500 ml, líquida, concentración 10X, pH de 5,5 a 6,0, con calcio, magnesio, glucosa, rojo fenol, 36 meses de vida útil, para cultivo de células de mamífero
Concentración 10 X
Formulario Líquido
Tipo de producto Solución salina equilibrada de Hanks
Con aditivos Calcio, Magnesio, Glucosa, Rojo de fenol
Sin aditivos Sin bicarbonato sódico
Para utilizar con (aplicación) Cultivo de células de mamífero
pH Desde 5,5 hasta 6,0
Cantidad 500 mL
Estado normativo Para uso diagnóstico in vitro