Learn More
Horst™ Cinta calefactora lisa modelo HBS
Código de producto. 10037041
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
0,5 Lm
1,5 Lm
10 lm
1 lm
2,5 Lm
2 lm
3 lm
4 Lm
5 lm
Tamaño de la unidad:
cada uno
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) unitSize
10037041 2,5 Lm cada uno
10608472 0,5 Lm cada uno
10047111 1,5 Lm cada uno
10689422 10 lm cada uno
10408081 1 lm cada uno
10522512 2 lm cada uno
10057111 3 lm cada uno
10660003 5 lm cada uno
10138401 4 Lm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 10037041 Proveedor Horst™ N.º de proveedor 20305
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Esta versátil cinta calefactora cumple con altos requisitos en cuanto a potencia de calentamiento y temperatura de funcionamiento en un ambiente seco.
  • Tensión nominal: 230 V ∼
  • Cable de conexión: 0,5 m
  • Espesor: 5,5 mm
  • Ancho: 30 mm
  • Radio de curvatura mínimo: 10 mm
  • Trenza protectora: Níquel
Especificaciones
Dimensiones (L x An) 2,5 Lm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 2,5 Lm
Requisitos eléctricos ∼Tensión de 230 V
Modelo HBS
Tipo de producto Cinta calefactora suave