Learn More
Horst™ Cinta calefactora muy flexible modelo HBQ
Specifications
Specifications
| Dimensiones (L x An) | 2 lm |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 2 lm |
| Longitud (métrico) | 2 m |
| Requisitos eléctricos | ∼Tensión de 230 V |
| Modelo | HBQ |
| Tipo de producto | Cinta calefactora muy flexible |