Learn More
Horst™ Cinta calefactora muy flexible modelo HBQ
Código de producto. 10148781
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
0,5 m
1 m
1,5 m
2 m
3 m
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
10148781 3 m cada uno
10332322 0,5 m cada uno
10087141 1 m cada uno
10322462 1,5 m cada uno
10486371 2 m cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10148781 Proveedor Horst™ N.º de proveedor 20406
Especificaciones
Dimensiones (L x An) 3 lm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 3 lm
Longitud (métrico) 3 m
Requisitos eléctricos ∼Tensión de 230 V
Modelo HBQ
Tipo de producto Cinta calefactora muy flexible