missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ HBA2 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 17742594
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17742594 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17742594 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA5121196

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Positive test controls include: Mouse liver.

HBA2 located on chromosome 16 spans about 30 kb and includes seven loci: 5'- zeta - pseudozeta - mu - pseudoalpha-1 - alpha-2 - alpha-1 - theta - 3'. The alpha-2 (HBA2) and alpha-1 (HBA1) coding sequences are identical. These genes differ slightly over the 5' untranslated regions and the introns, but they differ significantly over the 3' untranslated regions. Two alpha chains plus two beta chains constitute HbA, which in normal adult life comprises about 97% of the total hemoglobin; alpha chains combine with delta chains to constitute HbA-2, which with HbF (fetal hemoglobin) makes up the remaining 3% of adult hemoglobin. Alpha thalassemias result from deletions of each of the alpha genes as well as deletions of both HBA2 and HBA1; some nondeletion alpha thalassemias have also been reported.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno HBA2
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 1.2 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica HBA1
N.º de referencia del gen P01942, P01946, P69905
Alias de gen alpha globin; alpha one globin; alpha-1 globin; alpha-1-globin; alpha-2 globin; alpha-2 globin chain; alpha-globin; CD31; delta globin; HBA1; HBA2; HBA-T2; HBA-T3; HBH; hemoglobin alpha 1 globin chain; hemoglobin alpha chain; Hemoglobin subunit alpha; hemoglobin subunit alpha 1; hemoglobin subunit alpha 2; hemoglobin, alpha 1; hemoglobin, alpha 2; mutant hemoglobin alpha 2 globin chain
Símbolos de los genes Hba, HBA1, HBA2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein (or fragment).
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 15121, 25632, 3039, 3040, 360504
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.