Learn More
Horst™ Cinta calefactora modelo HB
Specifications
Specifications
| Dimensiones (L x An) | 3 lm |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 3 lm |
| Longitud (métrico) | 3 m |
| Tensión | 230 V |
| Requisitos eléctricos | ∼Tensión de 230 V |
| Modelo | HB |
| Vataje | 750 W |
| Anchura (métrico) | 30 mm |
| Tipo de producto | Cinta de calefacción |
| Temperatura (métrico) | 450 °C |