Learn More
Horst™ Cinta calefactora modelo HB
Código de producto. 10301992
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
0,5 Lm
2,5 m
3 m
4 m
5 Lm
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
10301992 4 m cada uno
10637892 5 Lm cada uno
10210592 0,5 Lm cada uno
10341892 2,5 m cada uno
10427511 3 m cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10301992 Proveedor Horst™ N.º de proveedor 20211
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Especificaciones
Dimensiones (L x An) 4 lm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 4 lm
Longitud (métrico) 4 m
Tensión 230 V
Requisitos eléctricos ∼Tensión de 230 V
Modelo HB
Vataje 900 W
Anchura (métrico) 30 mm
Tipo de producto Cinta de calefacción
Temperatura (métrico) 450 °C