Learn More
Horst™ Cinta calefactora HB
Código de producto. 10250732
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
1,0 m
1,5 m
2,0 m
Vataje:
250 W
350 W
500 W
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Vataje Tamaño de la unidad
10250732 2,0 m 500 W cada uno
10799632 1,0 m 250 W cada uno
10097021 1,5 m 350 W cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10250732 Proveedor Horst™ N.º de proveedor 20204
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    180.50€
    138.00€ / paquete de 1
    Ahorro 42.50€
    23% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Especificaciones
Longitud (métrico) 2,0 m
Tensión 230 V
Modelo HB
Longitud del cable de alimentación (métrico) 0,5 m
Vataje 500 W
Anchura (métrico) 30 mm
Tipo de producto Cinta de calefacción
Para utilizar con (aplicación) Para radios de bobinado muy pequeños