Learn More
IKA™ Baño calefactor HB eco
Código de producto. 16285021 Tienda IKA Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
4 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
16285021 4 L cada uno
1 options
Código de producto. 16285021 Proveedor IKA™ N.º de proveedor 0020016337
Fecha estimada de envoi: 02-11-2026
Baño calefactor de diseño compacto y ergonómico.
  • Baño de calentamiento compacto y ergonómico
  • Temperatura máxima del medio: 99 °C
  • Mangos ergonómicos
  • temperatura actual de la cámara.
  • Visualización alterna del punto de ajuste/temperatura real
  • interfaz USB
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Temperatura ambiente De 5 a 40 °C
Material de la cámara Acero inoxidable
Capacidad (métrico) 4 L
Para utilizar con (equipo) RV 3
Intervalo de temperatura Temperatura ambiente hasta 99°C
Pantalla Sí
Capacidad calorífica Temperatura ambiente hasta 99°C
Temperatura máxima (métrico) 99°C
Resolución de temperatura ±1 K
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 330 x 190 x 325 mm
Diámetro (métrico) Exterior: 257 mm; Interior: 225 mm
Peso (métrico) 3,9 kg
Tensión 100 a 120 V, 200 a 240 V
Vataje 1450 W