Learn More
Gestigkeit Harry™ Placa calefactora, °50 C a °300 C, acero inoxidable
Código de producto. 10268740
Cambiar vista
Click to view available options
Material de la placa superior:
Acero inoxidable
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Material de la placa superior Tamaño de la unidad
10268740 Acero inoxidable cada uno
1 options
Código de producto. 10268740 Proveedor Gestigkeit Harry™ N.º de proveedor HB300
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1501.50€
    1114.30€ / paquete de 1
    Ahorro 387.20€
    25% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 14-10-2026
Tamaño: 7,9 x 24,3 in, Tipo de enchufe: estilo UE
  • Construcción robusta para un rendimiento continuo.
  • Fabricadas con aleación de aluminio.
  • Se garantiza una temperatura uniforme en toda la superficie de calentamiento.
  • Aislamiento sin asbesto.
  • La construcción de la carcasa de acero inoxidable de alta calidad N.º 1,4301, en la que la sección central ha sido pulverizada en naranja.
  • Cuatro patas ajustables garantizan una estabilidad adicional.
  • Cable de conexión de aprox. 1,7 m de longitud 230 , V/3200 W con enchufe Schuko.
Especificaciones
Material del cuerpo Acero inoxidable
Material de la placa superior Acero inoxidable
Tipo de controlador Termostático
Tamaño 7,9 x 24,3 pulg.
Temperatura (métrico) De 50 °C a 300 °C
Peso (imperial) 24.3 lb.
Altura (métrico) 170 mm
Longitud (métrico) 618 mm
Peso (métrico) 11 kg
Anchura (métrico) 610 mm
Vataje 2000 W
Requisitos eléctricos 230 V/2000 w
tipo de tapón UE
Forma Rectángulo
Tensión 230 V
Tipo Placa calefactora