Learn More
asecos™ Estante para sustancias peligrosas
Código de producto. 17826486 Tienda asecos Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
205 L
225 L
Peso (métrico):
102 kg
199 kg
217 kg
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Peso (métrico) Tamaño de la unidad
17826486 205 L 102 kg cada uno
17816596 225 L 199 kg cada uno
17816536 225 L 217 kg cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17826486 Proveedor asecos™ N.º de proveedor 27870
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
This item is not returnable. View return policy
El estante para sustancias peligrosas permite almacenar líquidos inflamables y contaminantes del agua.
  • Bastidores de bastidor galvanizados
  • Construcción robusta gracias a las barras transversales de refuerzo
  • Niveles de almacenamiento en incrementos de 25 mm, regulables en altura.
  • Capacidad de carga por estante de almacenamiento: 200 kg (distribuidos uniformemente)
  • El sistema de rack se puede ampliar individualmente
  • Entrega en paquete plano con instrucciones de montaje
  • Estantería con estantes galvanizados como niveles de almacenamiento
  • Cárter colector
  • Distancia al suelo de 100 mm para transporte con transpaleta
Specifications
Capacidad (imperial) 54,2 gal
Capacidad (métrico) 205 L
Material Acero
Tipo Rack de batería
Longitud (imperial) 48,66 in
Longitud (métrico) 1236.00 mm
Anchura (imperial) 48,66 in
Anchura (métrico) 1236.00 mm
Altura (imperial) 82,68 in
Altura (métrico) 2100.00 mm
Fondo (imperial) 32,13 in
Fondo (métrico) 816.00 mm
Peso (imperial) 224.87 lb.
Peso (métrico) 102 kg