Learn More
asecos™ Estante para sustancias peligrosas
Código de producto. 17816526 Tienda Asecos Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
20 L
30 L
32 L
41 L
45 L
205 L
225 L
Peso (métrico):
55 kg
66 kg
67 kg
82 kg
95 kg
102 kg
110 kg
199 kg
217 kg
Tamaño de la unidad:
cada uno
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Peso (métrico) unitSize
17816526 20 L 55 kg cada uno
17886476 30 L 67 kg cada uno
17886416 32 L 66 kg cada uno
17896496 41 L 95 kg cada uno
17826576 45 L 82 kg cada uno
17816586 205 L 102 kg cada uno
17896406 205 L 110 kg cada uno
17836396 225 L 199 kg cada uno
17886186 225 L 217 kg cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 17816526 Proveedor asecos™ N.º de proveedor 27837
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
El estante para sustancias peligrosas permite almacenar líquidos inflamables y contaminantes del agua.
  • Bastidores de bastidor galvanizados
  • Construcción robusta gracias a las barras transversales de refuerzo
  • Niveles de almacenamiento en incrementos de 25 mm, regulables en altura.
  • Capacidad de carga por estante de almacenamiento: 200 kg (distribuidos uniformemente)
  • El sistema de rack se puede ampliar individualmente
  • Entrega en paquete plano con instrucciones de montaje
  • Estantería con estantes galvanizados como niveles de almacenamiento
  • Cárter colector
  • Distancia al suelo de 100 mm para transporte con transpaleta
Especificaciones
Capacidad (imperial) 5,3 gal
Capacidad (métrico) 20 L
Material Acero
Tipo Rack de batería
Longitud (imperial) 41,73 in
Longitud (métrico) 1060.00 mm
Anchura (imperial) 41,73 in
Anchura (métrico) 1060.00 mm
Altura (imperial) 78,74 in
Altura (métrico) 2000.00 mm
Fondo (imperial) 17,20 in
Fondo (métrico) 437.00 mm
Peso (imperial) 121.25 lb.
Peso (métrico) 55 kg