Learn More
asecos™ Estante para sustancias peligrosas
Código de producto. 17816376 Tienda Asecos Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 L
40 L
Peso (métrico):
56 kg
59 kg
64 kg
71 kg
90 kg
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Peso (métrico) unitSize
17816376 30 L 56 kg cada uno
17506646 30 L 59 kg cada uno
17826506 30 L 71 kg cada uno
17846566 40 L 64 kg cada uno
17836466 40 L 90 kg cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 17816376 Proveedor asecos™ N.º de proveedor 27853
El estante para sustancias peligrosas permite el almacenamiento de productos químicos agresivos.
  • Bastidores de bastidor galvanizados
  • Construcción robusta gracias a las barras transversales de refuerzo
  • Niveles de almacenamiento en incrementos de 25 mm, regulables en altura.
  • Capacidad de carga por estante de almacenamiento: 200 kg (distribuidos uniformemente)
  • El sistema de rack se puede ampliar individualmente
  • Entrega en paquete plano con instrucciones de montaje
  • Varias opciones de nivel de almacenamiento
  • Sumideros de polietileno con alta resistencia a productos químicos agresivos (como ácidos y álcalis)
Especificaciones
Capacidad (imperial) 7,9 gal
Capacidad (métrico) 30 L
Material Acero
Tipo Rack de batería
Longitud (imperial) 41,73 in
Longitud (métrico) 1060.00 mm
Anchura (imperial) 41,73 in
Anchura (métrico) 1060.00 mm
Altura (imperial) 78,74 in
Altura (métrico) 2000.00 mm
Fondo (imperial) 25,08 in
Fondo (métrico) 637.00 mm
Peso (imperial) 123.46 lb.
Peso (métrico) 56 kg