Learn More
asecos™ Estante extensible para sustancias peligrosas
Código de producto. 17826356 Tienda Asecos Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 L
40 L
Peso (métrico):
49 kg
52 kg
57 kg
64 kg
83 kg
Tamaño de la unidad:
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Peso (métrico) unitSize
17826356 30 L 49 kg cada uno
17856466 30 L 52 kg cada uno
17866416 30 L 64 kg cada uno
17876526 40 L 57 kg cada uno
17866496 40 L 64 kg cada uno
17896446 40 L 83 kg cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 17826356 Proveedor asecos™ N.º de proveedor 27854
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
El estante para sustancias peligrosas permite el almacenamiento de productos químicos agresivos.
  • Bastidores de bastidor galvanizados
  • Construcción robusta gracias a las barras transversales de refuerzo.
  • Niveles de almacenamiento en incrementos de 25 mm, regulables en altura.
  • Capacidad de carga por estante de almacenamiento: 200 kg (distribuidos uniformemente).
  • Entrega en paquete plano con instrucciones de montaje
  • Depositos de polietileno de alta resistencia a productos químicos agresivos (como ácidos y álcalis).
Especificaciones
Capacidad (imperial) 7,9 gal
Capacidad (métrico) 30 L
Material Acero
Tipo Rack de batería
Longitud (imperial) 39,84 in
Longitud (métrico) 1012.00 mm
Anchura (imperial) 39,84 in
Anchura (métrico) 1012.00 mm
Altura (imperial) 78,74 in
Altura (métrico) 2000.00 mm
Fondo (imperial) 25,08 in
Fondo (métrico) 637.00 mm
Peso (imperial) 108.03 lb.
Peso (métrico) 49 kg