Learn More
asecos™ Rack expandible para sustancias peligrosas
Código de producto. 17896556 Tienda asecos Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 L
30 L
32 L
41 L
45 L
205 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
17896556 205 L cada uno
17866526 25 L cada uno
17836526 30 L cada uno
17826556 32 L cada uno
17816436 41 L cada uno
17836356 45 L cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 17896556 Proveedor asecos™ N.º de proveedor 27866
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
El estante para sustancias peligrosas permite almacenar líquidos inflamables y contaminantes del agua.
  • Bastidores de bastidor galvanizados
  • Construcción robusta gracias a las barras transversales de refuerzo
  • Niveles de almacenamiento en incrementos de 25 mm, regulables en altura.
  • Capacidad de carga por estante de almacenamiento: 200 kg (distribuidos uniformemente)
  • Entrega en paquete plano con instrucciones de montaje
  • Rejillas galvanizadas como niveles de almacenamiento y 1 sumidero colector inferior fabricado en acero galvanizado.
Especificaciones
Capacidad (imperial) 54,2 gal
Capacidad (métrico) 205 L
Material Acero
Tipo Rack de batería
Longitud (imperial) 48,66 in
Longitud (métrico) 1236.00 mm
Anchura (imperial) 48,66 in
Anchura (métrico) 1236.00 mm
Altura (imperial) 82,68 in
Altura (métrico) 2100.00 mm
Fondo (imperial) 32,13 in
Fondo (métrico) 816.00 mm
Peso (imperial) 242.51 lb.
Peso (métrico) 110 kg