Learn More
asecos™ Rack expandible para sustancias peligrosas
Código de producto. 17834625 Tienda asecos Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 L
40 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
17834625 40 L cada uno
17816446 25 L cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17834625 Proveedor asecos™ N.º de proveedor 27836
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
El estante para sustancias peligrosas permite almacenar contaminantes del agua con un sumidero de acero en cada nivel de almacenamiento.
  • Bastidores de bastidor galvanizados
  • Construcción robusta gracias a las barras transversales de refuerzo
  • Niveles de almacenamiento en incrementos de 25 mm, regulables en altura.
  • Capacidad de carga por estante de almacenamiento: 200 kg (distribuidos uniformemente)
  • Entrega en paquete plano con instrucciones de montaje
  • 4 cárteres pintados de acero como niveles de almacenamiento
Especificaciones
Capacidad (imperial) 10,6 gal
Capacidad (métrico) 40 L
Material Acero
Tipo Rack de batería
Longitud (imperial) 51,65 in
Longitud (métrico) 1312.00 mm
Anchura (imperial) 51,65 in
Anchura (métrico) 1312.00 mm
Altura (imperial) 78,74 in
Altura (métrico) 2000.00 mm
Fondo (imperial) 25,08 in
Fondo (métrico) 637.00 mm
Peso (imperial) 246.92 lb.
Peso (métrico) 112 kg