Learn More
3M™ Kit de respuesta ante vertidos peligrosos
Código de producto. 17119350
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
1040 x 640 mm
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Dimensiones (L x An) Tamaño de la unidad
17119350 1040 x 640 mm 1 set
1 options
Código de producto. 17119350 Proveedor 3M™ N.º de proveedor 7100090072
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4065.00€
    2571.59€ / 1 sets
    Ahorro 1493.41€
    36% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
Garantiza que todos los productos necesarios sean fácilmente accesibles si se produce un derrame. La limpieza rápida de los derrames de productos químicos peligrosos es crucial en una situación de emergencia. Incluye una selección de absorbentes™ químicos de 3M en varios formatos, además de limpiar bolsas.
  • Ideal para la limpieza de respuesta rápida de productos químicos peligrosos y derrames de líquidos no agresivos
  • Diseñado para absorber y contener pequeños derrames o fugas
  • Contención y limpieza rápidas y eficaces
  • Fácil de d
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Kit de respuesta ante vertidos
Para utilizar con (aplicación) Vertidos de productos químicos y líquidos no agresivos
Modelo HSRK-210
Cantidad de embalaje 1 unidad
Dimensiones (L x An) 1040 x 640 mm
Longitud (métrico) 1040 mm
Anchura (métrico) 640 mm