Learn More
3M™ Cinta de advertencia de peligro
Código de producto. 17277790 Tienda 3M Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Negro con rayas amarillas
Rojo
Tamaño de la unidad:
24 rollos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
17277790 Rojo 24 rollos
17267790 Negro con rayas amarillas 24 rollos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17277790 Proveedor 3M™ N.º de proveedor 7100015266
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    435.00€
    248.30€ / 24 rollos
    Ahorro 186.70€
    42% Descuento
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
Se utiliza para marcar áreas peligrosas, equipos que sobresalen o para evitar accidentes en fábricas, almacenes y hospitales.
  • Se utiliza para todas las aplicaciones no críticas
  • El respaldo conformable hace que la cinta de vinilo sea ideal para su uso en superficies curvas e irregulares
  • El adhesivo de caucho proporciona una buena adhesión instantánea en muchas superficies
  • Mantiene los colores vivos con el paso del tiempo para una calidad de larga duración
  • Se puede aplicar a mano o con un aplicador de suelo
  • Ideal para aplicaciones de marcado en zonas de tráfico ligero
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción 767 i
Dimensiones (L x An) 50 mm x 33 m
Longitud (métrico) 33 m
Anchura (métrico) 50 mm
Color Rojo