Learn More
Cole-Parmer™ Válvula de aguja de PVC Hayward
Descripción
- El control de flujo preciso le permite ajustar el flujo a gotas por minuto
- Las juntas son tóricas de alta resistencia de FPM
- Las válvulas de PVDF natural son la opción ideal para aplicaciones de alta pureza y alta temperatura
- El cuerpo de la válvula incluye rebordes para el montaje en panel
- Los conectores son roscas de tubo estándar
Especificaciones
Especificaciones
| Material | PVC, PTFE y Viton |
| Línea de productos | Válvula de aguja de PVC Hayward 155.522.554 |
| Conexión | NPT(F) de 3/8 pulg |
| Puerto de salida | NPT(F) de 3/8 pulg |
| Tamaño de puerto | NPT (hembra) de 0,375 |
| Tamaño de rosca | 3/8 in NPT(hembra) |
| Material (sello) | Junta tórica de FPM |
| Presión máxima | 150 psi |
| Max. Operating Temperature (English) | 140 °F |
| Max. Operating Temperature (Metric) | de 60 °C |
| Mostrar más |