Learn More
Tocris Bioscience™ HaXS8
Descripción
HaXS8 is a promotes covalent and irreversible HaloTag™ and SNAP-tag™ substrate dimerization. Cell permeable.
HaloTag is a trademark of Promega Corporation, and SNAP-tag is a trademark of New England BioLabs, Inc.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-[[4-[[(2-Amino-9-H-purin-6-yl)oxy]methyl]phenyl]methyl]-2-[4-[(18-chloro-3,6,9,12-tetraoxaoctadec-1yl)oxy]-2,3,5,6-tetrafluorophenoxy]acetamide |
| CAS | 2080306-25-6 |
| Cantidad | 2 mg |
| Solubilidad | Soluble to 100mM in DMSO |
| Fórmula molecular | C35H43ClF4N6O8 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 787.2 |
| Tipo de producto | Chelator |
Para uso exclusivo en investigación.