Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | HATU |
| Punto de fusión | 189.0°C to 191.0°C |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Cantidad | 25 g |
| Índice Merck | 15, 4653 |
| Nombre IUPAC | [bis(dimetilamino)metilideno]({3H-[1,2,3]triazolo[4,5-b]piridina-3-il})oxidanio |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 380.23 |
Seguridad y manipulación
- HATU
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Sólido inflamable Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H228-Sólido inflamable.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
- P264-Lavarse la cara, las manos y concienzudamente tras la manipulación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.