Description
Para su uso con: Placas calefactoras y agitadores de placa calefactora Cimarec y SuperNuova
Spécification
Spécification
| Descripción | Sonda externa Hastelloy PT1000, 0-400 °C, Hastelloy, para todos los tamaños de placas calefactoras y agitadores con placa calefactora Cimarec+ y SuperNuova+ |
| Para utilizar con (equipo) | Placas calefactoras y agitadores de placa calefactora Cimarec y SuperNuova |
| Temperatura (métrico) | 0°C a 400°C |
| Tipo | Accesorio, sonda |
| Pantalla | Digital |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?