Learn More
Gasa Hastelloy C™, malla 20 tejida a partir de alambre de 0,23 mm de diámetro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11385247
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
75 x 75 mm
150 x 150 mm
300 x 300 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11385247 75 x 75 mm cada uno
11375247 150 x 150 mm cada uno
11365247 300 x 300 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11385247 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 040938.FL
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-12-2026
Añadir a la cesta
Aleación de alta resistencia resistente a la corrosión
Hastelloy C™ gauze is used as high strength, corrosion resistant alloy. It is used in a range of industries such as chemical processing, aerospace, pollution-control equipment, marine engineering.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hastelloy C™ gauze
Nombre de nota Woven from 0.23mm (0.009 in.) dia. wire
Cantidad 75 x 75 mm
Tamaño de malla 20 Mesh
Formulario Tela de alambre
Número MDL MFCD00801065
Sinónimo Nickel Molybdenum Chromium
Información de solubilidad Insoluble in water.