Learn More
Gasa Hastelloy C™, malla 100 tejida a partir de alambre de 0,102 mm de diámetro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11345257
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
75 x 75 mm
150 x 150 mm
300 x 300 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11345257 300 x 300 mm cada uno
11325257 75 x 75 mm cada uno
11335257 150 x 150 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11345257 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 040940.HB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hastelloy C™ gauze
Nombre de nota Woven from 0.102mm (0.004 in.) dia. wire
Cantidad 300 x 300 mm
Tamaño de malla 100 Mesh
Formulario Tela de alambre
Número MDL MFCD00801065