Learn More
Hashishene, TRC
Código de producto. 17959334
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17959334 100 mg 100 miligramos
17979434 1 g 1 g
17919444 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17959334 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH105025100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16626-39-4
Fórmula molecular C10 H16
Peso molecular (g/mol) 136.234
Sinónimo Bicyclo[2.1.1]hexane, 5,5-dimethyl-1-vinyl- (7CI,8CI), 1-Ethenyl-5,5-dimethylbicyclo[2.1.1]hexane, 1-Vinyl-5,5-dimethyl[2.1.1]bicyclohexane, Hashishene, Bicyclo[2.1.1]hexane, 1-ethenyl-5,5-dimethyl-
Nombre IUPAC 4-etenil-5,5-dimetilbiciclo[2.1.1]hexano
SMILES CC1(C)C2CCC1(C2)C=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hashishene
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H16/c1-4-10-6-5-8(7-10)9(10,2)3/h4,8H,1,5-7H2,2-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.125