Learn More
Thermo Scientific™ Harvest RC, BT500
Código de producto. 31767516 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Chromatography Filter
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
Código de producto. Tipo Tamaño de la unidad
31767516 Chromatography Filter paquete de 6
1 options
Código de producto. 31767516 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 7100302871
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Harvest RC es la próxima generación en tecnología de cosecha y clarificación para cultivos de alta densidad celular.
  • Simplificación de las operaciones de clarificación de fluidos de cultivo celular de alta densidad celular.
  • Eliminación de células, restos celulares y ADN
  • Optimizado para cultivo celular CHO de alta densidad PCV (5-8% PCV)
  • Reemplazo de las etapas de clarificación de membrana primaria, secundaria y de protección.
  • Recuperación de producto típica de 95+% (cápsulas)
  • Medio de cosecha cromatográfico sintético con extractables químicamente definidos.
  • Escalado predecible desde el descubrimiento hasta la manufactura.
  • Menor costo total de manufactura en comparación con la centrifugación y la filtración de profundidad.
  • Menor consumo de amortiguador y pruebas de agua en comparación con la filtración de profundidad.
  • Las cápsulas se adaptan a los flujos de trabajo de laboratorio a escala de manufactura.
Especificaciones
Desechables Single-use
Tipo de filtro Filter Capsule
Material (membrana) PES
Esterilidad Non-sterile
Cantidad 6/Cs.
Tipo Chromatography Filter