Descripción
- Simplificación de las operaciones de clarificación de fluidos de cultivo celular de alta densidad celular.
- Eliminación de células, restos celulares y ADN
- Optimizado para cultivo celular CHO de alta densidad PCV (5-8% PCV)
- Reemplazo de las etapas de clarificación de membrana primaria, secundaria y de protección.
- Recuperación de producto típica de 95+% (cápsulas)
- Medio de cosecha cromatográfico sintético con extractables químicamente definidos.
- Escalado predecible desde el descubrimiento hasta la manufactura.
- Menor costo total de manufactura en comparación con la centrifugación y la filtración de profundidad.
- Menor consumo de amortiguador y pruebas de agua en comparación con la filtración de profundidad.
- Las cápsulas se adaptan a los flujos de trabajo de laboratorio a escala de manufactura.
Especificaciones
Especificaciones
| Desechables | Single-use |
| Tipo de filtro | Filter Capsule |
| Material (membrana) | PES |
| Esterilidad | Non-sterile |
| Cantidad | 1 Ea. |
| Tipo | Chromatography Filter |