Learn More
Thermo Scientific™ Harvest RC, BC1020
Código de producto. 31767521 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Chromatography Filter
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo Tamaño de la unidad
31767521 Chromatography Filter cada uno
1 options
Código de producto. 31767521 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 7100236866
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Harvest RC es la próxima generación en tecnología de cosecha y clarificación para cultivos de alta densidad celular.
  • Simplificación de las operaciones de clarificación de fluidos de cultivo celular de alta densidad celular.
  • Eliminación de células, restos celulares y ADN
  • Optimizado para cultivo celular CHO de alta densidad PCV (5-8% PCV)
  • Reemplazo de las etapas de clarificación de membrana primaria, secundaria y de protección.
  • Recuperación de producto típica de 95+% (cápsulas)
  • Medio de cosecha cromatográfico sintético con extractables químicamente definidos.
  • Escalado predecible desde el descubrimiento hasta la manufactura.
  • Menor costo total de manufactura en comparación con la centrifugación y la filtración de profundidad.
  • Menor consumo de amortiguador y pruebas de agua en comparación con la filtración de profundidad.
  • Las cápsulas se adaptan a los flujos de trabajo de laboratorio a escala de manufactura.
Especificaciones
Desechables Single-use
Tipo de filtro Filter Capsule
Material (membrana) PES
Esterilidad Non-sterile
Cantidad 1 Ea.
Tipo Chromatography Filter