Learn More
BTX™ Accesorio para electroporadores: cámara de corte de tejido
Descripción
- Accesorio de electroporación
- Cámaras de 7 mm y 10 mm disponibles
- La placa de Petri contiene una cámara de electrodos de platino
- La varilla pasa por encima para completar la electroporación
Specifications
Specifications
| Para utilizar con (aplicación) | Electroporación ex vivo |
| Para utilizar con (equipo) | ECM 830, ECM 2001+, legado ECM 2001, y Gemini X2 |
| Material | Platinum |
| Línea de productos | BTX Electroporación |
| Tipo de producto | Cámara de corte de tejido |
| Tensión | 100 V |
| Descripción | Solo cámara de electrodos de platino para placa de Petri, 10 mm, negativo |
| Diámetro (imperial) | 0,39 in |
| Diámetro (métrico) | 10 mm |
| Cantidad | 1 unidad |
| Show More |